Tisk…
2-(Allyloxy)-4-methoxybenzyl Bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470730-1GEA 26090 CZK
APOSOR470730-1G
2-(Allyloxy)-4-methoxybenzyl Bromide
2-(Allyloxy)-4-methoxybenzyl Bromide
Vzorec: C₁₁H₁₃BrO₂
MW: 257,124 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26937561
CAS číslo: 1823942-82-0