Benzofuran-7-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470745-1GEA
20300
CZK
APOSOR470745-1G
Benzofuran-7-carbonitrile
Benzofuran-7-carbonitrile
Vzorec:
C₉H₅NO MW: 143,142 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15143950 CAS číslo: 52951-09-4 |