Tisk…
3-Methyl 1-Phenyl 5-Oxo-5,6-dihydropyridine-1,3(4H)-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470755-1GEA 26090 CZK
APOSOR470755-1G
3-Methyl 1-Phenyl 5-Oxo-5,6-dihydropyridine-1,3(4H)-dicarboxylate
3-Methyl 1-Phenyl 5-Oxo-5,6-dihydropyridine-1,3(4H)-dicarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₅
MW: 275,257 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426205
CAS číslo: 323201-20-3