2-Chloro-3-phenylpyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470777-1GEA
31910
CZK
APOSOR470777-1G
2-Chloro-3-phenylpyrazine
2-Chloro-3-phenylpyrazine
Vzorec:
C₁₀H₇ClN₂ MW: 190,629 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01411765 CAS číslo: 41270-65-9 |