Tisk…
(S)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470785-5GEA 17330 CZK
APOSOR470785-5G
(S)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
(S)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
Vzorec: C₂₂H₁₆Br₂O₂
MW: 472,169 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06654379
CAS číslo: 117745-41-2