2-[3-(Benzyloxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470792-5GEA
20300
CZK
APOSOR470792-5G
2-[3-(Benzyloxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(Benzyloxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Vzorec:
C₁₆H₁₆O₄ MW: 272,296 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00183334 CAS číslo: 5487-33-2 |