tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-bromobutanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470802-1GEA
22920
CZK
APOSOR470802-1G
tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-bromobutanoate
tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-bromobutanoate
Vzorec:
C₁₃H₂₄BrNO₄ MW: 338,238 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27500656 CAS číslo: 2006286-94-6 |