2-Bromo-7-methoxynaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470815-1GEA
9990
CZK
APOSOR470815-1G
2-Bromo-7-methoxynaphthalene
2-Bromo-7-methoxynaphthalene
Vzorec:
C₁₁H₉BrO MW: 237,093 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17012538 CAS číslo: 200875-36-1 |