2-Benzyl-2,6-diazaspiro[4.5]decane
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470849-1GEA
40340
CZK
APOSOR470849-1G
2-Benzyl-2,6-diazaspiro[4.5]decane
2-Benzyl-2,6-diazaspiro[4.5]decane
Vzorec:
C₁₅H₂₂N₂ MW: 230,349 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11223525 CAS číslo: 1086395-73-4 |