2-(Boc-amino)-1-iodopropane
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470869-5GEA
28700
CZK
APOSOR470869-5G
2-(Boc-amino)-1-iodopropane
2-(Boc-amino)-1-iodopropane
Vzorec:
C₈H₁₆INO₂ MW: 285,123 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17214622 CAS číslo: 363599-44-4 |