Tisk…
6-Chloro-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR470872-5GEA 20300 CZK
APOSOR470872-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
6-Chloro-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂OS
MW: 176,624 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16875711
CAS číslo: 6632-63-9
UN: 3263
ADR: 8,III