Tisk…
5-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470875-1GEA 26920 CZK
APOSOR470875-1G APOSOR470875-250MG
5-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
5-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅NO₄
MW: 155,108 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659014
CAS číslo: 76470-35-4