Tisk…
cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470881-1GEA 28700 CZK
APOSOR470881-1G
cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane
cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane
Vzorec: C₆H₁₂N₂
MW: 112,173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27935365
CAS číslo: 19885-60-0