3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470893-5GEA
92900
CZK
APOSOR470893-5G
APOSOR470893-1G
APOSOR470893-250MG
3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
Vzorec:
C₁₉H₂₃ClO₃S MW: 366,902 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27959537 CAS číslo: 1394138-49-8 |