Tisk…
3-(2-Chlorobenzyl)-2-piperidone
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470899-1GEA 26090 CZK
APOSOR470899-1G
3-(2-Chlorobenzyl)-2-piperidone
3-(2-Chlorobenzyl)-2-piperidone
Vzorec: C₁₂H₁₄ClNO
MW: 223,699 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848668
CAS číslo: 1260766-37-7