Tisk…
2-[4-(2-Cyclopropylethoxy)phenyl]ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470903-1GEA 31910 CZK
APOSOR470903-1G
2-[4-(2-Cyclopropylethoxy)phenyl]ethylamine
2-[4-(2-Cyclopropylethoxy)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,296 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21260218
CAS číslo: 1481230-07-2