Tisk…
2-[4-(Cyclohexyloxy)phenyl]ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470904-1GEA 26090 CZK
APOSOR470904-1G
2-[4-(Cyclohexyloxy)phenyl]ethylamine
2-[4-(Cyclohexyloxy)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₁₄H₂₁NO
MW: 219,323 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11167592
CAS číslo: 1042579-53-2