Tisk…
2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470917-5GEA 37690 CZK
APOSOR470917-5G
2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]acetic acid
2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄S
MW: 214,238 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11898924
CAS číslo: 142336-20-7