Tisk…
Ethyl 2-sulphamoylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470950-1GEA 22920 CZK
APOSOR470950-1G
Ethyl 2-sulphamoylacetate
Ethyl 2-sulphamoylacetate
Vzorec: C₄H₉NO₄S
MW: 167,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12783410
CAS číslo: 55897-04-6