4-Amino-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471022-1GEA
11080
CZK
APOSOR471022-1G
4-Amino-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
4-Amino-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₇N₃O₂ MW: 141,128 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08558492 CAS číslo: 1006334-34-4 |