Methyl (R)-2-(3-Piperidyl)acetate hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR471028-1GEA
8800
CZK
APOSOR471028-1G
Methyl (R)-2-(3-Piperidyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl (R)-2-(3-Piperidyl)acetate hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂·ClH MW: 193,671 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094723 CAS číslo: 865157-03-5 |