1-Cyclopentylimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471036-5GEA
37690
CZK
APOSOR471036-5G
1-Cyclopentylimidazole
1-Cyclopentylimidazole
Vzorec:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,194 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18889431 CAS číslo: 71614-58-9 |