1-Nitro-2-propoxybenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471084-5GEA
20300
CZK
APOSOR471084-5G
1-Nitro-2-propoxybenzene
1-Nitro-2-propoxybenzene
Vzorec:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,189 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28122812 CAS číslo: 3079-53-6 |