Tisk…
4-Hydroxy-4'-phenoxybenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471122-1GEA 26090 CZK
APOSOR471122-1G
4-Hydroxy-4'-phenoxybenzophenone
4-Hydroxy-4'-phenoxybenzophenone
Vzorec: C₁₉H₁₄O₃
MW: 290,313 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26527064
CAS číslo: 78930-16-2