N-[4-(3-Nitrophenyl)-2-thiazolyl]acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471134-5GEA
17130
CZK
APOSOR471134-5G
N-[4-(3-Nitrophenyl)-2-thiazolyl]acetamide
N-[4-(3-Nitrophenyl)-2-thiazolyl]acetamide
Vzorec:
C₁₁H₉N₃O₃S MW: 263,272 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01023820 CAS číslo: 53173-92-5 |