Methyl 2-(3-Oxocyclohexyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR471138-1GEA
15080
CZK
APOSOR471138-1G
Methyl 2-(3-Oxocyclohexyl)acetate
Methyl 2-(3-Oxocyclohexyl)acetate
Vzorec:
C₉H₁₄O₃ MW: 170,206 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00154577 CAS číslo: 2808-12-0 |