2-Methyl-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471140-1GEA
12200
CZK
APOSOR471140-1G
2-Methyl-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
2-Methyl-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₄ MW: 209,199 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12794488 CAS číslo: 60031-23-4 |