tert-Butyl 2-(2-Pyrrolyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471142-1GEA
11310
CZK
APOSOR471142-1G
tert-Butyl 2-(2-Pyrrolyl)acetate
tert-Butyl 2-(2-Pyrrolyl)acetate
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO₂ MW: 181,232 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20662108 CAS číslo: 157071-50-6 |