Tisk…
7-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471172-5GEA 12470 CZK
APOSOR471172-5G
7-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one
7-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Vzorec: C₉H₁₄O₃
MW: 170,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189957
CAS číslo: 702-69-2