4-Benzoyl-5-methyldihydrofuran-2(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471174-1GEA
12770
CZK
APOSOR471174-1G
4-Benzoyl-5-methyldihydrofuran-2(3H)-one
4-Benzoyl-5-methyldihydrofuran-2(3H)-one
Vzorec:
C₁₂H₁₂O₃ MW: 204,222 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28348658 CAS číslo: 101563-78-4 |