Tisk…
4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471259-250MGEA 14220 CZK
APOSOR471259-250MG APOSOR471259-1G
4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₆H₈ClN₃S
MW: 189,666 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28398152
CAS číslo: 1511510-10-3