Tisk…
5-(Bromomethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471324-1GEA 18290 CZK
APOSOR471324-1G
5-(Bromomethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
5-(Bromomethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₆H₇BrN₂S
MW: 219,102 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24465277
CAS číslo: 323591-23-7