2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471345-250MGEA
2570
CZK
APOSOR471345-250MG
APOSOR471345-1G
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Vzorec:
C₁₁H₁₅N₃O₃ MW: 237,255 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28963469 CAS číslo: 1799412-29-5 |