4-Bromo-2-(hydroxymethyl)-6-methylbenzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471354-1GEA
28700
CZK
APOSOR471354-1G
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)-6-methylbenzimidazole
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)-6-methylbenzimidazole
Vzorec:
C₉H₉BrN₂O MW: 241,085 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28977369 CAS číslo: 1352519-72-2 |