Tisk…
2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazo[4,5-b]phenazine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471355-1GEA 22920 CZK
APOSOR471355-1G
2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazo[4,5-b]phenazine
2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazo[4,5-b]phenazine
Vzorec: C₁₄H₁₀N₄O
MW: 250,255 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28977368
CAS číslo: 2006276-99-7