2-(Chloromethyl)-6-methoxyquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471368-1GEA
24370
CZK
APOSOR471368-1G
2-(Chloromethyl)-6-methoxyquinazoline
2-(Chloromethyl)-6-methoxyquinazoline
Vzorec:
C₁₀H₉ClN₂O MW: 208,644 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28977359 CAS číslo: 1936095-76-9 |