Tisk…
2-(3-Chloropropyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471375-1GEA 28700 CZK
APOSOR471375-1G
2-(3-Chloropropyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
2-(3-Chloropropyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
Vzorec: C₁₃H₁₅ClN₂O₂
MW: 266,723 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28977349
CAS číslo: 2006277-49-0