Tisk…
4-Chloro-5-nitroquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471386-1GEA 37690 CZK
APOSOR471386-1G
4-Chloro-5-nitroquinazoline
4-Chloro-5-nitroquinazoline
Vzorec: C₈H₄ClN₃O₂
MW: 209,589 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18448299
CAS číslo: 75224-28-1