Tisk…
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471392-250MGEA 5660 CZK
APOSOR471392-250MG APOSOR471392-5G APOSOR471392-1G
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,263 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17041934
CAS číslo: 32749-55-6