3-[(3-Pyridyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471396-1GEA
34720
CZK
APOSOR471396-1G
3-[(3-Pyridyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(3-Pyridyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₅H₁₆N₂O₅ MW: 304,298 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28977402 CAS číslo: 2006277-53-6 |