3-[(4-Bromophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471404-1GEA
34720
CZK
APOSOR471404-1G
3-[(4-Bromophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(4-Bromophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₆H₁₆BrNO₅ MW: 382,206 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28977386 CAS číslo: 2006277-37-6 |