(R)-3-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471419-1GEA
22920
CZK
APOSOR471419-1G
(R)-3-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propanoic acid
(R)-3-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propanoic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₇NO₂ MW: 219,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28977414 CAS číslo: 2006286-95-7 |