(S)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471421-1GEA
22920
CZK
APOSOR471421-1G
(S)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
(S)-4-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₂ MW: 185,263 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20656288 CAS číslo: 753435-75-5 |