Tisk…
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471455-1GEA 7280 CZK
APOSOR471455-1G APOSOR471455-5G
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Vzorec: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291,342 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179007
CAS číslo: 86827-08-9