Tisk…
4-Isopropylsalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471497-5GEA 9790 CZK
APOSOR471497-5G APOSOR471497-1G
4-Isopropylsalicylaldehyde
4-Isopropylsalicylaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16997144
CAS číslo: 536-32-3