Tisk…
2-(6-Bromo-3-pyridyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471524-5GEA 34390 CZK
APOSOR471524-5G
2-(6-Bromo-3-pyridyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
2-(6-Bromo-3-pyridyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Vzorec: C₁₀H₁₀BBrN₂O₄
MW: 312,912 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11215211
CAS číslo: 1816951-75-3