5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471533-1GEA
22920
CZK
APOSOR471533-1G
APOSOR471533-5G
APOSOR471533-250MG
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Vzorec:
C₅H₄BrN₃ MW: 186,009 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17168487 CAS číslo: 1269293-80-2 |