Tisk…
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR471574-1GEA 11280 CZK
APOSOR471574-1G APOSOR471574-5G APOSOR471574-250MG
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₀N₄
MW: 174,203 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691193
CAS číslo: 956191-88-1