2,3-Diamino-6-chloro-benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471585-1GEA
2660
CZK
APOSOR471585-1G
2,3-Diamino-6-chloro-benzonitrile
2,3-Diamino-6-chloro-benzonitrile
Vzorec:
C₇H₆ClN₃ MW: 167,596 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20723943 CAS číslo: 548457-80-3 |