1,3-Dibromo-5-isopropoxybenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471673-5GEA
4240
CZK
APOSOR471673-5G
1,3-Dibromo-5-isopropoxybenzene 97%
1,3-Dibromo-5-isopropoxybenzene
Vzorec:
C₉H₁₀Br₂O MW: 293,983 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12547881 CAS číslo: 1112210-82-8 |